Merck
ABK0015
Zestaw ELISA GoliBridge
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human (IgG)
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human (IgG)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Protein Conformational Array (PCA) w formacie testu kanapkowego ELISA, w którym płytka jest pokryta panelem przeciwciał wyhodowanych przeciwko peptydom pochodzącym z pełnej sekwencji białkowej Golimumabu. Każde z tych przeciwciał jest silnie antygenowe w stosunku do sekwencji peptydowej, która została użyta do jego produkcji. Jednakże, gdy peptydy te są włączone do białka o pełnej długości, prawidłowo pofałdowanego, antygenowość wielu z nich jest maskowana przez trójwymiarową strukturę białka i tylko ograniczona liczba przeciwciał reaguje. Wynikiem jest histogram, który można porównać do "odcisku palca" dla prawidłowo złożonego Golimumabu. W przypadku leku biopodobnego Simponi, jeśli białko jest prawidłowo złożone i glikozylowane, "odcisk palca" będzie zgodny z odciskiem Golimumabu. Jeśli nie jest prawidłowo złożone, wcześniej zamaskowane sekwencje peptydowe zostaną odsłonięte i zostaną rozpoznane przez przeciwciało wytworzone dla tej odsłoniętej sekwencji. W ten sposób zmiany w "odcisku palca" wygenerowanym przez test ELISA wskażą różnice między lekiem biopodobnym a autentycznym Golimumabem.
Other Notes
ELISA kit contains 3 96-well microplates and all the components necessary to complete an ELISA test.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)