The kit is stable for 9 months at 4°C from the time of shipment.
Przejdź do
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human (IgG)
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human (IgG)
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Protein Conformational Array (PCA) w formacie testu kanapkowego ELISA, w którym płytka jest pokryta panelem przeciwciał wyhodowanych przeciwko peptydom pochodzącym z pełnej sekwencji białka Ranibizumabu. Każde z tych przeciwciał jest silnie antygenowe w stosunku do sekwencji peptydowej, która została użyta do jego produkcji. Jednakże, gdy peptydy te są włączone do białka o pełnej długości, prawidłowo złożonego, antygenowość wielu z nich jest maskowana przez trójwymiarową strukturę białka i tylko ograniczona liczba przeciwciał reaguje. Wynikiem jest histogram, który można porównać do "odcisku palca" dla prawidłowo złożonego Ranibizumabu. W przypadku leku biopodobnego do Lucentis, jeśli białko jest prawidłowo złożone i glikozylowane, "odcisk palca" będzie zgodny z Ranibizumabem. Jeśli białko nie jest prawidłowo złożone, wcześniej zamaskowane sekwencje peptydowe zostaną odsłonięte i rozpoznane przez przeciwciało wytworzone dla tej odsłoniętej sekwencji. W ten sposób zmiany w "odcisku palca" wygenerowanym przez test ELISA wskażą różnice między lekiem biopodobnym a autentycznym Ranibizumabem.
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Other Notes
ELISA kit contains 2 96-well microplates and all the components necessary to complete an ELISA test.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the refrigerated shelf life for the LuceBridge ELISA kit (ABK0014-1KT)? I noticed the azide-free buffers and am concerned about stability.