Przejdź do
ABK0013
Zestaw DenoBridge ELISA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human (IgG)
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
5580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human (IgG)
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Protein Conformational Array (PCA) w formacie testu kanapkowego ELISA, w którym płytka jest pokryta panelem przeciwciał wyhodowanych przeciwko peptydom pochodzącym z pełnej sekwencji białkowej denosumabu. Każde z tych przeciwciał jest silnie antygenowe w stosunku do sekwencji peptydowej, która została użyta do jego produkcji. Jednakże, gdy peptydy te są włączone do białka o pełnej długości, prawidłowo pofałdowanego, antygenowość wielu z nich jest maskowana przez trójwymiarową strukturę białka, a podstawowy poziom epitopów jest wykrywany przez ten test. Wynikiem jest histogram, który można porównać do "odcisku palca" dla prawidłowo sfałdowanego Denosumabu. W przypadku leku biopodobnego do denosumabu, jeśli białko jest prawidłowo złożone i zmodyfikowane, "odcisk palca" będzie odpowiadał odciskowi palca denosumabu. Jeśli nie jest prawidłowo złożone, wcześniej zamaskowane sekwencje peptydowe zostaną odsłonięte i zostaną rozpoznane przez przeciwciało wytworzone dla tej odsłoniętej sekwencji. W ten sposób zmiany w "odcisku palca" wygenerowanym przez test ELISA wskażą różnice między lekiem biopodobnym a autentycznym Denosumabem.
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Other Notes
ELISA kit contains 3 96-well microplates and all the components necessary to complete an ELISA test.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABK0016ABK0002ABK0008
description
-
description
-
description
-
description
-
species reactivity
human (IgG)
species reactivity
human (IgG)
species reactivity
human (Human IgG)
species reactivity
human (Human IgG)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)