Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human (Human IgG)
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
human (Human IgG)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Protein Conformational Array (PCA) w formacie testu kanapkowego ELISA, w którym płytka jest pokryta panelem przeciwciał wyhodowanych przeciwko peptydom pochodzącym z pełnej sekwencji białkowej infliksymabu. Każde z tych przeciwciał jest silnie antygenowe w stosunku do sekwencji peptydowej, która została użyta do jego produkcji. Jednakże, gdy peptydy te są włączone do białka o pełnej długości, prawidłowo złożonego, antygenowość wielu z nich jest maskowana przez trójwymiarową strukturę białka i tylko ograniczona liczba przeciwciał reaguje. Wynikiem jest histogram, który można porównać do "odcisku palca" dla prawidłowo złożonego infliksymabu. W przypadku leku biopodobnego do Remicade, jeśli białko jest prawidłowo złożone i glikozylowane, "odcisk palca" będzie zgodny z odciskiem Infliksymabu. Jeśli nie jest prawidłowo złożone, wcześniej zamaskowane sekwencje peptydowe zostaną odsłonięte i zostaną rozpoznane przez przeciwciało wytworzone dla tej odsłoniętej sekwencji. W ten sposób zmiany w "odcisku palca" wygenerowanym przez test ELISA wskażą różnice między lekiem biopodobnym a autentycznym infliksymabem.
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human (Human IgG) | species reactivity human (Human IgG) | species reactivity human (Human IgG) | species reactivity human (IgG) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?