Kluczowe dokumenty
A9950
Aniracetam
≥98%
Synonim(y):
1-(4-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, Ro 13-5057
Polecane produkty
Próba
≥98%
inicjator
Roche
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)N2CCCC2=O
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM5(2915) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
rat ... Gria1(50592)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?