Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 607,00 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
607,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rabbit
technique(s)
direct ELISA: 1:45,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, western blot: 1:100,000-1:200,000 using detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity rabbit | species reactivity rabbit | species reactivity rabbit | species reactivity rabbit |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| technique(s) direct ELISA: 1:45,000, western blot: 1:100,000-1:200,000 using detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000 | technique(s) direct ELISA: 1:20,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40, western blot (chemiluminescent): 1:100,000 | technique(s) direct ELISA: 1:7,000 |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?