Merck
A9755
Androsterone
≥99%
Synonim(y):
3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 5α-Androstan-3α-ol-17-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.44
UNSPSC Code:
51111800
Beilstein/REAXYS Number:
2217626
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Biochem/physiol Actions
Anabolic steroid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)