Przejdź do
A9079
3′-Sialyllactose
from human milk, ≥98% (HPAE/PAD)
Synonim(y):
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 3′-N-Acetylneuraminyl-D-lactose sodium salt, 3′-SL, 3′-Sialyl-D-lactose, NANA-Lactose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H39NO19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
633.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
75357
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human milk
assay
≥98% (HPAE/PAD)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H](O)CO)C([O-])=O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
InChI key
LTWFUJWFLMHANB-TZCPRLTCSA-M
Application
3′-Sialyllactose is a compound wherein the acetylneuraminyl (NANA) unit is connected to the galactosyl unit of lactose at the 3 position. In 6′-sialylactose, this connection is at the 6 position. 3′-Sialyllactose and 6′-Sialyllactose are used to differentiate and characterize binding domains of viruses, such as influenza and rhinitis viruses, that recognize NANA capped cell surface receptors. 3′-Sialyllactose and 6′-sialylactose are used as reference compounds in analytical methods developed to measure their presence in materials such as milk and colostrums.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)