Merck
A8956
α-Tetrasaccharide from human urine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
α-D-GalNAc-(1→3)[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H45NO20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
691.63
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Blood group A active oligosaccharide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)