Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 949,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
949,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
capture ELISA: 1:4,000 using aflatoxin B1-BSA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form fractionated antiserum | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone AT-B1, monoclonal | clone DP3B3, monoclonal | clone polyclonal |
| technique(s) capture ELISA: 1:4,000 using aflatoxin B1-BSA | technique(s) ELISA: 1:20,000 using aflatoxin B1-BSA | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cell line | technique(s) ELISA: 1:20000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?