Przejdź do
A7750
N-Acetyl-3,5-dinitro-L-tyrosine ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](Cc1cc(c(O)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)(NC(C)=O)C(=O)OCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)