Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4480,00 zł
biological source
plant root (Rheum palmatum)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
InChI key
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color yellow to brown | color light orange to dark orange | color - | color - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| biological source plant root (Rheum palmatum) | biological source - | biological source - | biological source synthetic |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aloe-emodin
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?