Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13N5O4 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/2C10H13N5O4.H2O4S/c2*11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10;1-5(2,3)4/h2*2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13);(H2,1,2,3,4)/t2*4-,6-,7-,10-;/m11./s1
InChI key
NJVOFRGMMVQTLK-JZBGLOBFSA-N
Biochem/physiol Actions
Endogenous neurotransmitter at adenosine receptors.
Endogenous neurotransmitter at adenosine receptors. Cardioprotective effects may relate to activation of A1 adenosine receptors. The antiplatelet and anti-inflammatory actions of adenosine appear to be mediated via the A2 adenosine receptor. In contrast, adenosine appears to be a pro-inflammatory mediator in asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Other Notes
Do not confuse with adenosine 5′-monosulfate.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?