Przejdź do
A6936
3′-N-Acetylneuraminyl-N-acetyllactosamine sodium salt
≥95%
Synonim(y):
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc, 3′-SLN, 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H42N2O19 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
674.60 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(OC2(CC(O)C(NC(C)=O)C(O2)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C1O)C(O)CO
InChI
1S/C25H42N2O19/c1-8(32)26-10(4-28)16(37)20(13(36)6-30)44-23-19(40)22(18(39)14(7-31)43-23)46-25(24(41)42)3-11(34)15(27-9(2)33)21(45-25)17(38)12(35)5-29/h4,10-23,29-31,34-40H,3,5-7H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,33)(H,41,42)
InChI key
RGZDLTASXRMKKF-UHFFFAOYSA-N
Application
3′-N-Acetylneuraminyl-N-acetyllactosamine is a glycan component of O-gylcopeptides. 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine can be used to make an avian receptor analogue glycoprobe to study the binding of influenza viruses such as the North American lineage subtype H7N2 virus A/New York/107/2003 (NY107). 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine is used as a reference material in the analysis of milk oligosaccharides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8556A868149536
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)