Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-010-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5773432
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
D-Arginine monohydrochloride, ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
216-218 °C
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m1./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-PGMHMLKASA-N
Application
D-arginine attenuates increased arginase expression, oxidative stress, endothelial dysfunction, and advanced glycation endproducts formation induced by methylgloxyl and high glucose. This attenuation by D-arginine is thought to occur through an endothelial NOS independent mechanism.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?