Merck
A5846
Anemone Toxin II recombinant from Escherichia coli
>95%, lyophilized powder
Synonim(y):
ATX II
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>95%
form
lyophilized powder
mol wt
4932
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Originally isolated from Anemonia sulcata
Voltage-gated sodium channel activator
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)