Przejdź do
A5474
L-Aspartic acid
Synonim(y):
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9560,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
21 120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
EC Number:
200-291-6
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
MDL number:
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to the documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Application
L-Aspartic acid is one of the 23 proteinogenic amino acids. It is a non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Biochem/physiol Actions
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR11045157211189
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
assay
≥98.5%
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (T)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Aspartic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)