Merck
A4689
LS-Tetrasaccharide b
from human milk
Synonim(y):
α-NeuNAc-(2→6)-(β-D-Gal-[1→3])-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-Glc, LST b, N-Acetylneuramin-lacto-N-tetraose b sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H62N2O29
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
998.88
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human milk
assay
≥95% (pulsed amperometric detection, HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OCC2OC(OC3C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C3O)C(NC(C)=O)C(OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C37H62N2O29/c1-10(45)38-19-12(47)3-37(36(59)60,68-31(19)22(52)14(49)5-41)61-9-18-25(55)30(66-34-27(57)26(56)23(53)16(7-43)62-34)20(39-11(2)46)33(64-18)67-32-24(54)17(8-44)63-35(28(32)58)65-29(15(50)6-42)21(51)13(48)4-40/h4,12-35,41-44,47-58H,3,5-9H2,1-2H3,(H,38,45)(H,39,46)(H,59,60)
InChI key
SFMRPVLZMVJKGZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)