Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 982,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
359,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Application
An isoxazoline RGD mimic platelet GPIIb/IIIa antagonist has been prepared by chiral synthesis with L-asparagine as a starting material. L-Asparagine has been utilized in the synthesis of 4-azalysine building blocks for application to combinatorial chemistry.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (TLC) |
| product line BioReagent | product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line BioReagent |
| Quality Level 400 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| mp 235 °C (dec.) (lit.) | mp 235 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 233-235 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?