Przejdź do
A4125
17α-Hydroxyprogesterone 17-acetate
≥98%
Synonim(y):
17α-Acetoxy-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Acetoxyprogesterone, 17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-119-6
Beilstein/REAXYS Number:
2227870
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h13,18-20H,5-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
InChI key
VTHUYJIXSMGYOQ-KOORYGTMSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)