Przejdź do
A3765
N-(p-Aminophenyl)oxamic acid–Agarose
saline suspension
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
saline suspension
Quality Segment
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
20 atoms
capacity
≥37 units/mL binding capacity (neuraminidase (N2876, 4MU-NANA substrate))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1ccc(cc1)NC(=O)C(=O)O
Application
N-(p-Aminophenyl)oxamic acid agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography and in specialty resins. N-(p-Aminophenyl)oxamic acid has been used in studies characterizing sialidase, neuraminidase, β-N-acetylhexosaminidases and β-galactosidase.
Physical form
Suspension in 0.1 M NaCl containing preservative
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8332A7155P8563
form
saline suspension
form
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
form
saline suspension
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix spacer
20 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
7 atoms
matrix spacer
-
capacity
≥37 units/mL binding capacity (neuraminidase (N2876, 4MU-NANA substrate))
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (trypsin)
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
epichlorohydrin
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)