Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5620,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1900,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
flow cytometry: suitable
pH
7, ~7 (1% in 0.15 M NaCl)
solubility
water: slightly soluble
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| origin New Zealand origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?