Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)
InChI key
JJIHLJJYMXLCOY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-DL-serine is a racemic mixture of N-acetylated D and L serine that may be used in nutrition, physicochemical and racemic separation research.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color colorless to white | color colorless to white |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?