Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
>95%
Form:
solid
assay
>95%
form
solid
solubility
methanol: slightly soluble 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 14 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(CCNc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)cc1
InChI
1S/C18H22N6O4/c19-11-3-1-10(2-4-11)5-6-20-16-13-17(22-8-21-16)24(9-23-13)18-15(27)14(26)12(7-25)28-18/h1-4,8-9,12,14-15,18,25-27H,5-7,19H2,(H,20,21,22)/t12-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
XTPOZVLRZZIEBW-SCFUHWHPSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Biochem/physiol Actions
Potent, non-selective A3 adenosine receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?