Przejdź do
A1987
AM6545
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(4-[4-cyanobut-1-ynyl]phenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(1,1-dioxo-thiomorpholino)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
1020,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H23Cl2N5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1020,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(cc3)C#CCCC#N)C(=O)NN4CCS(=O)(=O)CC4
InChI
1S/C26H23Cl2N5O3S/c1-18-24(26(34)31-32-13-15-37(35,36)16-14-32)30-33(23-11-10-21(27)17-22(23)28)25(18)20-8-6-19(7-9-20)5-3-2-4-12-29/h6-11,17H,2,4,13-16H2,1H3,(H,31,34)
InChI key
XBHQLFVDGLPBCK-UHFFFAOYSA-N
General description
AM6545 is a cannabinoid (CB1) receptor antagonist.
Biochem/physiol Actions
AM6545 is a peripheral CB1 cannabinoid receptor antagonist and appetite suppressant.
AM6545 helps in decreasing the development of albuminuria, inflammation and expression of markers of fibrosis. It also helps in the down-regulation of nephrin and podocin. It has the ability to repress the ingestion of food and food-reinforced behaviour.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1804A6226SML0800
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to brown
color
white
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)