Merck
A1922
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-([4-O-β-D-galactopyranosyl]-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
≥75%
Synonim(y):
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥75%
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)