Przejdź do
A182
trans-(1S,3R)-ACPD
>97%, solid
Synonim(y):
trans-(1S,3R)-1-Amino-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 0.24 mg/mL, H2O: 20 mg/mL
SMILES string
N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Selective metabotropic glutamate receptor agonist; active enantiomer of trans-(±)-ACPD.
Other Notes
Note: under IUPAC nomenclature, this compound is designated cis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)