Przejdź do
A1755
Aminophylline
≥98%, powder
Synonim(y):
(Theophylline)2 · Ethylenediamine, 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, cmpd. with 1,2-ethanediamine (2:1), Theophylline hemi(ethylenediamine) complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N4O2 · 0.5C2H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
206-264-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions should be freshly prepared.), alcohol: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCN.CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O
InChI
1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
InChI key
FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Aminophylline has been used:
  • as a positive control in the selective inhibitor of nuclear export, KPT-350 zebrafish dosing experiments[1]
  • as a positive control for the determination of the spasmolytic activity of C. aeruginosa extracts[2]
  • as a phosphodiesterase (PDE) inhibitor in inhibitor studies to quantify its potency to inhibit PDE4A1A and PDE3A enzyme in an assay[3]
Biochem/physiol Actions
Non-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Antiepileptic drug
Aminophylline is a methylxanthine compound containing theophylline andethylenediamine in a ratio of 2:1. It acts as a bronchodilator and is used to treat chronic lung diseases like asthma, bronchitis, or emphysema.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16531171653004PHL82668
Theophylline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1653004
Theophylline
Theophylline phyproof® Reference Substance
PHL82668
Theophylline
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions should be freshly prepared.), alcohol: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)