Merck
A1413
Anisodine hydrobromide
Synonim(y):
α-Hydroxyscopolamin hydrobromide, Daturamine hydrobromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO5 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
Br.CN1[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]3O[C@@H]23)OC(=O)C(O)(CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO5.BrH/c1-18-12-7-11(8-13(18)15-14(12)23-15)22-16(20)17(21,9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15,19,21H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13+,14-,15+,17-;/m1./s1
InChI key
GJPDCORRBGIJOP-KALLRANASA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)