Przejdź do
A1082
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
≥97% (elemental analysis)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.32
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5298835
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (elemental analysis)
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
InChI key
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)