Merck
A1021
2′-Azido-2′-deoxyuridine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.21
EC Number:
248-113-6
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4204828
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11N5O5/c10-13-12-6-7(17)4(3-15)19-8(6)14-2-1-5(16)11-9(14)18/h1-2,4,6-8,15,17H,3H2,(H,11,16,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
MRUKYOQQKHNMFI-XVFCMESISA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)