Przejdź do
A0877
L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5652807
assay
≥98%
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4.ClH/c1-11(2,3)16-9(14)7-8(13)10(15)17-12(4,5)6;/h8H,7,13H2,1-6H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride may be used in neurological comparison studies with structurally similar compounds such as L-Glutamic acid di-tert-butyl ester (G7501).
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)