Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2100,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
717-971 nmol/min·mg
mol wt
~135 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... Abl1(11350)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 717-971 nmol/min·mg | specific activity 1035-1401 nmol/min·mg | specific activity 663-1024 nmol/min·mg | specific activity - |
| Gene Information mouse ... Abl1(11350) | Gene Information human ... ABL2(27) | Gene Information human ... ABL1(25) | Gene Information human ... ABL1(25) |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form - |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?