Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
Informacje o tej pozycji
617,00 zł
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
315.24 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable
SMILES string
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form - | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% | assay 98.5-101.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| description cationic | description cationic | description - | description - |
| mol wt 315.24 g/mol | mol wt 315.24 g/mol | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amprolium hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?