Merck
A0256
6-Anilinopurine
Synonim(y):
N6-Phenyladenine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
214-914-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ncnc3[nH]cnc23
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)