Merck
A0222
2-Aminobenzoyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-Tyr(NO2)-Asp trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Anthraniloyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-3-nitro-Tyr-Asp-OH
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H49N9O14
Masa cząsteczkowa:
903.89
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Fluorometric substrate for proline-specific endopeptidase.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)