Przejdź do
Z374873
PCR microtubes with attached caps
capacity 0.2 mL
Synonim(y):
PCR Tubes
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
137,00 zł
1 case
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121702
Capacity:
0.2 mL
Material:
flat cap, colorless cap, colorless tube, conical bottom, polypropylene , polypropylene cap, polypropylene tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 250 ea, case of 4 packs
Feature:
RNase and DNase free, autoclavable at 121 °C, graduations: no, Push fit
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat cap, colorless cap, colorless tube, conical bottom, polypropylene , polypropylene cap, polypropylene tube
description
Autoclavable
sterility
non-sterile
feature
RNase and DNase free, autoclavable at 121 °C, graduations: no, Push fit
packaging
pack of 250 ea, case of 4 packs
technique(s)
PCR: suitable
capacity
0.2 mL
color
clear
suitability
suitable for (PCR applications)
General description
Thin-walled for efficient thermal transfer and shorter cycle times; fits all leading thermal cyclers including PerkinElmer, Biometra, MJ Research, Techne, Grant and Strategene (0.65 mL only). Certified DNase- and RNase-free. All tolerate organic solvent reactions and temperatures from -4 to 121 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z374881Z376418CLS6531
capacity
0.2 mL
capacity
0.65 mL
capacity
0.2 mL , with attached caps
capacity
0.2 mL
suitability
suitable for (PCR applications)
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for (PCR applications)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
colorless cap, conical bottom, polypropylene , polypropylene tube, colorless tube, polypropylene cap, flat cap
material
clear tube, colorless cap, colorless tube, conical bottom, flat cap, polypropylene , polypropylene cap, polypropylene tube
material
colorless cap, colorless tube, conical bottom, flat cap, polypropylene , polypropylene cap, polypropylene tube
material
conical bottom tube, domed cap, polypropylene
feature
RNase and DNase free, graduations: no, autoclavable at 121 °C, Push fit
feature
RNase and DNase free, graduations: no, Push fit
feature
RNase and DNase free, graduations: no
feature
RCF 10,000 × g, RNase and DNase free, autoclavable at 121 °C, Bottom style: conical
packaging
pack of 250 ea, case of 4 packs
packaging
pack of 250 tubes, case of 4 packs
packaging
pkg of 1,000 tubes
packaging
pack of 96, case of 960
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCR microtubes with attached caps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)