The molecular weight is not assayed
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-773-7
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥10 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Aby zapytać o ten produkt 96667, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
form
crystalline, crystals, powder or flakes
specific activity
≥10 U/mg
storage temp.
−20°C
General description
Esterase belongs to the hydrolase superfamily of enzymes.This recombinant esterase contains a C-terminal histidine tag.
Application
Biochem/physiol Actions
An esterase is a hydrolase that splits esters into acids and alcohols.
Esterase participates in the stereospecific hydrolysis and production of esters. Esterases, that are obtained from cultured bacteria and fungi has several industrial applications.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol 4-nitrophenyl-L -acetate per minute at pH 7.5 and 30°C.
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the confirmed molecular weight for this product?