Przejdź do
95200
Vitamin B12a hydrochloride
≥96% (UV), ≥96% (HPLC)
Synonim(y):
Hydroxocobalamin hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H89CoN13O15P · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1382.82
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
261-772-4
MDL number:
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
synthetic
assay
≥96% (HPLC), ≥96% (UV)
form
powder or crystals
loss
≤12% loss on drying, 20 °C (HV)
color
red to dark red
solubility
methanol: 10 mg/mL at 20 °C, clear, dark red
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.C[C@H](CNC(=O)CC[C@]1(C)[C@@H](CC(N)=O)[C@H]2N([Co+]O)C1=C(C)C3=NC(=CC4=NC(=C(C)C5=N[C@]2(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]5CCC(N)=O)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]4CCC(N)=O)C(C)(C)[C@@H]3CCC(N)=O)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78
InChI
1S/C62H90N13O14P.ClH.Co.H2O/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H;;1H2/q;;+3;/p-3/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;;/m1.../s1
InChI key
KEHNCSYXYMMUCO-BXSGNKEGSA-K
Application
Vitamin B12a hydrochloride has been used as an antidote for cyanide poisoning.
Biochem/physiol Actions
Vitamin B12 (cobalamin) refers to a group of chemically-related cobalt containing molecules involved in cell processes such as DNA synthesis, fatty acid synthesis, energy production and regulation. The physiologically active forms of vitamin B12 include methylcobalamin and adenosylcobalamin, whereas hydroxocobalamin (vitamin B12a, OHCbl) and cyanocobalamin (CNCbl) are storage and delivery forms. Bacteria-derived hydroxocobalamin (OHCbl) and CNCbl are converted in humans to useful coenzyme forms to support metabolic processes such as mitochondrial methylmalonylcoenzyme A mutase conversion of methylmalonic acid (MMA) to succinate to link lipid and carbohydrate metabolism, and activation of methionine synthase, the rate limiting step in the synthesis of methionine.
Other Notes
Review
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H7126B35011324319
assay
≥96% (HPLC), ≥96% (UV)
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
powder or crystals
form
-
form
powder or crystals
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 10 mg/mL at 20 °C, clear, dark red
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
red to dark red
color
dark red to brown-red
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamin B12a hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)