Przejdź do
94717
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M solution
Synonim(y):
Crystallization solution 17/Kit-No 96827
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352302
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)