Merck
94069
Polysucrose 400-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 300,000-450,000
Synonim(y):
FITC-Polysucrose 400, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 400 conjugate
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 300,000-450,000
fluorescence
λex 496 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Analysis Note
degree of substitution 0.003-0.015
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)