Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 116,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
116,00 zł
form
powder
Quality Segment
specific activity
~1500 U/mg
mol wt
23.8 kDa
foreign activity
chymotrypsin ≤0.1%
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~1500 U/mg | description tablet, 1 mg tablet | description ≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications | description lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid |
| specific activity ~1500 U/mg | specific activity 90-110% (compared to standard) | specific activity ≥2,500 USP units/mg solid | specific activity 1,000-2,000 units/mg dry solid |
| form powder | form tablet | form solid | form lyophilized powder |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| foreign activity chymotrypsin ≤0.1% | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin from porcine pancreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?