Przejdź do
92521
L-Threonic acid lithium salt
≥98.5% (TLC)
Synonim(y):
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutyric acid lithium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O5 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.10 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.5% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O5/c5-1-2(6)3(7)4(8)9/h2-3,5-7H,1H2,(H,8,9)/t2-,3+/m0/s1
InChI key
JPIJQSOTBSSVTP-STHAYSLISA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of ascorbate and aldarate metabolism, substrate of L-threonate 3- dehydrogenase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)