Przejdź do zawartości
91257
MTSEA Biotin-X
solubility: in DMSO, soluble
Synonim(y):
2-((6-((Biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)ethyl methanethiosulfonate, MTSEA-Biotincap
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H34N4O5S3
Masa cząsteczkowa:
494.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
InChI
1S/C19H34N4O5S3/c1-31(27,28)30-12-11-21-17(25)8-3-2-6-10-20-16(24)9-5-4-7-15-18-14(13-29-15)22-19(26)23-18/h14-15,18H,2-13H2,1H3,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,18-/m0/s1
InChI key
PXMZUZLKVZKKHK-MPGHIAIKSA-N
Biochem/physiol Actions
Thiol-reactive reagent for labeling proteins at cysteine residues to study structure and function.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)