Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
159526
product line
BioReagent
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
160-165 °C
fluorescence
λex 335 nm; λem 469 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with glutathione)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
BrCc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H10BrN/c15-9-12-10-5-1-3-7-13(10)16-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-8H,9H2
InChI key
MZFYKBHQWLWIBI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?