I accidentally bought this thinking it was MTT salt to use in a cell proliferation assay but it is MTT Formazan, the water insoluble end product! Therefore, it is useless for the assay. I suppose you could use it as a control to optimize your buffer for solubilizing the insoluble Formazan. The description for this product is misleading and should clarify that this is not what you need for an MTT assay, and refer the customer to MTT salt. That said, this is a nice purple crystalline powder and insoluble in water consistent with MTT Formazan, if that is what you actually want.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 766,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.43
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
MTT Formazan, MTT reduction end product
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, dark violet
SMILES string
Cc1nc(\N=N\C(=N\Nc2ccccc2)c3ccccc3)sc1C
InChI
1S/C18H17N5S/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-22-17(15-9-5-3-6-10-15)21-20-16-11-7-4-8-12-16/h3-12,20H,1-2H3/b21-17+,23-22+
InChI key
GIFKVQOPAJDJLO-SZVLODPRSA-N
Biochem/physiol Actions
MTT assay is a colorimetric reaction, generally used to examine cell viability. It involves the enzymatic reduction of a yellow-colored, water-soluble, 3-[4,5-dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) to purple-colored, water-insoluble, MTT-formazan. This reaction is catalyzed by mitochondrial dehydrogenase and only occurs in viable cells. Thus, the amount of blue formazan is proportional to the number of viable cells. The absorbance of the formazan solution is analyzed spectrophotometrically at 570 nm.
Other Notes
Reviews: Tetrazolium salts and formazans
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility chloroform: 10 mg/mL, clear, dark violet | solubility acetone: 1 mg/mL | solubility DMF: 50 mg/mL | solubility 2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL, H2O: 5 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form crystalline | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTT Formazan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?