Przejdź do
85210
Silver lactate
suitable for histology
Synonim(y):
Lactic acid silver salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)COOAg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.94
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt 85210, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
120-122 °C (lit.)
application(s)
histology
SMILES string
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Reagent used in the Immunogold-Silver Staining (IGSS), a review
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver lactate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)