Przejdź do
82178
Sodium chloride 0.1M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – 2-Propanol 12% (v/v) solution
Synonim(y):
Crystallization solution 4/Kit-No 73513
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
form
solution
Quality Segment
pH
4.6±0.2 ( in neat)
density
0.99 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)