Przejdź do
806552
Phosphate Buffered Saline
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Phosphate buffered saline, PBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
pH
7.4
General description
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride and, in some formulations, it contains potassium chloride and potassium phosphate. The osmolality and ion concentrations of the solutions match those of the human body (isotonic) and are non-toxic to most cells.
Application
Phosphate-buffered saline has been used:
  • as a reagent in the isolation of human endometrial stem cell/stromal cells (hEnSCs) from the endometrium or menstrual blood
  • has also been used to wash cells during immunofluorescence staining[1]
  • as a solvent for the glucose administered orally in the Glucose Tolerance Tests (GTTs)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffered Saline
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)