Przejdź do
78544
Glucose tetrasaccharide
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
Glcα1-6Glcα1-4Glcα1-4Glc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H42O21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.58
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
color
white
suitability
corresponds for LC-MS
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-10(29)12(31)17(36)23(43-8)45-20-7(3-27)42-24(18(37)14(20)33)44-19-6(2-26)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
FPBCRLIOSBQLHS-QVTSYAGHSA-N
Application
Glucose tetrasaccharide (Glc4) is used as a reference in analysis of urinary glucose tetrasacchaide, a biomarker for Pompe disease and other glycogen storage diseases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5391G8270G7528
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
corresponds for LC-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
white
color
white
color
white
color
colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)